Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ Tæl 4000
Artikelnummer. 15503893 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model-:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Pakningsstørrelse
15503893 3.00 kg RC41M3 Hver
15503903 15.00 kg RC41M15-M Hver
15513893 15.00 kg RC41M15 Hver
15513903 30.00 kg RC41M30-M Hver
15583893 3.00 kg RC41M3-M Hver
15593893 6.00 kg RC41M6-M Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15503893 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30231102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4555.00 DKK
    3292.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1262.13 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 er ideel til hårde industrielle tælleopgaver, der kræver holdbarhed og nøjagtighed. Denne vægt er udstyret med funktioner til vejning, deletælling, kontroltælling og akkumulering
  • Robust metalhus og skridsikre gummifødder giver den beskyttelse, stabilitet og lange produktlevetid, der er nødvendig for hård industriel vejning.
  • Nøjagtig veje- og tælleydelse er sikret med 1:1.500.000 intern tælleopløsning og autooptimeringssoftware, der reducerer fejl.
  • Nem at betjene med SmarText™ software, et centralt placeret tælledisplay og dedikerede Sample og Tara nøgler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat)
Konstruktion Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Volumen 3.00 kg
Display Type 3 vinduesbaggrundsbelyst LCD, 3 farvekontrolveje-LED'er
Læsbarhed 0.100000 g
Linearitet 0.200000 g
Model- RC41M3
Gentagelighed 0.200000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Pund, Ounce, Pund:Ounce
Dimensioner (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vægt (metrisk) 15.500 kg