Beskrivelse
- Præcis tælle- og vejeydelse med bibliotek med 30 elementer
- Den mest brugervenlige tællevægt på markedet
- Hurtig stabilisering giver uovertruffen gennemstrømning
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 210 timer med genopladeligt batteri |
| Tilslutningstype | Ethernet (tilgængelig som tilbehør)USB (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)2. RS232 (tilgængelig som tilbehør) |
| Konstruktion | ABS-hus, platform i rustfrit stål, numerisk tastatur, menulåsekontakt, niveauindikator foran, transporthåndtag |
| Volumen | 1.5 kg |
| Display Type | 3-vindues baggrundsbelysning LCD + 3 LED |
| Læsbarhed | 0.500000 g |
| Inkluderer | RS232, AC strøm, genopladeligt batteri |
| Linearitet | 0.100000 g |
| Materiale | Platform i rustfrit stål |
| Model- | RC31P1502-M |
| Vis mere |