Få mere at vide
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Multipurpose kompakt tællevægt
Artikelnummer. 13445119 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
1.5 kg
3.0 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13445119 3.0 kg Hver
15853595 1.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13445119 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30031783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00 DKK
    2514.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 930.95 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kompakt, multifunktionelt tællevægt med funktioner til vejning, deletælling, kontroltælling og akkumulering.
  • Præcis tælle- og vejeydelse med bibliotek med 30 elementer
  • Den mest brugervenlige tællevægt på markedet
  • Hurtig stabilisering giver uovertruffen gennemstrømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Ethernet (tilgængelig som tilbehør)USB (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)2. RS232 (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion ABS-hus, platform i rustfrit stål, numerisk tastatur, menulåsekontakt, niveauindikator foran, transporthåndtag
Volumen 3.0 kg
Display Type 3-vindues baggrundsbelysning LCD + 3 LED
Læsbarhed 0.100000 g
Inkluderer RS232, AC strøm, genopladeligt batteri
Linearitet 0.200000 g
Materiale Platform i rustfrit stål
Model- RC31P3
Gentagelighed 0.200000 g
Dimensioner (L x B) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Længde (metrisk) 311.00 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (engelsk) 12,90 tommer.
Bredde (metrisk) 327.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (engelsk) 4,60 tommer.
Højde (metrisk) 117.000 mm
Dybde (engelsk) 12.20 tommer.
Dybde (metrisk) 311.00 mm
Elektriske krav 100/240 VAC 50/60 Hz intern universal strømforsyning, internt genopladeligt blybatteri