Beskrivelse
Den multifunktionelle Ranger Count 3000 har alle mulighederne til at producere præcise resultater hurtigt til en række forskellige applikationer. Med funktioner til vejning, deletælling, kontroltælling og akkumulering er Ranger Count 3000 den ideelle vægt til at opfylde mange industrielle tællebehov. Bærbar og udstyret med et genopladeligt batteri, denne vægt er fordelagtig i alle hjørner af fabrikken og er udstyret med funktioner og funktioner, der løfter Ranger Count 3000 til en klasse for sig selv
- Præcis tælle- og vejeydelse med bibliotek med 30 elementer
- Den mest brugervenlige tællevægt på markedet
- Hurtig stabilisering giver uovertruffen gennemstrømning
Tekniske data
Tekniske data
| Automationsgrænseflade | Indbygget RS232, valgfri 2. platform, 2. RS232, USB , Ethernet |
| Batterilevetid | 210 timer med genopladeligt batteri |
| Batteritype | Genopladelig blysyre |
| Kalibrering | Udseende |
| Certificeringer/compliance | FCC, del 15, klasse A; EN61326-1:2006 (Klasse B) |
| Tilslutningstype | Ethernet (tilgængelig som tilbehør)USB (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)2. RS232 (tilgængelig som tilbehør) |
| Konstruktion | ABS-hus, platform i rustfrit stål, numerisk tastatur, menulåsekontakt, niveauindikator foran, transporthåndtag |
| Volumen | 6 kg |
| Display Type | 3-vindues LCD med hvid baggrundsbelysning, 6-cifret, 7-segment |
| Læsbarhed | 0.200000 g |
| Vis mere |