Få mere at vide
Ohaus™ Ranger™ 7000 bænkvægt
Artikelnummer. 15653844 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Batterilevetid:
9 timer med genopladeligt batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15653844 9 timer med genopladeligt batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 15653844 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30088834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35900.00 DKK
    26228.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 9671.95 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Har høj opløsning, stor skærm, mange applikationstilstande og tilslutningsmuligheder, stor hukommelse.
  • Avancerede funktioner til industriel vejning på næste niveau
  • Hurtig ydeevne og lovlige handelscertificeringer sikrer nøjagtige resultater
  • Robust industrielt og modulært design understøtter fleksibel og kraftig brug
  • Skærekant SmarText™ software
  • Standardtilslutning med fleksible muligheder
  • Udskriv skabeloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 9 timer med genopladeligt batteri
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Tilslutningstype USB (Medfølger), RS232 (inkluderet), 2. RS232 (tilgængelig som tilbehør), Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion Modulært design, trykstøbt hus, aftagelig platform i rustfrit stål, integreret vægt under krogen, menulåskontakt, niveauindikator
Volumen 15 kg
Display Type TFT grafisk LCD, fuldfarve WQVGA grafisk skærm med brugerstyret lysstyrke
Læsbarhed 0.100000 g
Inkluderer USB, RS232, dæksel i brug, AC strømadapter (genopladeligt batteri medfølger ikke)
Linearitet 0.200000 g
Materiale Platform i rustfrit stål
Model- R71MHD15-EU
Dimensioner (L x B) 467.00 x 377.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 467.00 x 377.00 x 128.000 mm
Længde (engelsk) 18.40 tommer.
Længde (metrisk) 467.00 mm
Længde (metrisk) Pan 311 mm
Bredde (engelsk) 14,90 tommer.
Bredde (metrisk) 377.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 377 mm
Højde (engelsk) 5,00 tommer
Højde (metrisk) 128.000 mm
Dybde (engelsk) 18.40 tommer.
Dybde (metrisk) 467.00 mm
Elektriske krav 100/240 VAC 50/60 Hz universel strømforsyning, genopladeligt lithiumbatteri (valgfrit)