Description
- Avancerede funktioner til industriel vejning på næste niveau
- Hurtig ydeevne og lovlige handelscertificeringer sikrer nøjagtige resultater
- Robust industrielt og modulært design understøtter fleksibel og kraftig brug
- Skærekant SmarText™ software
- Standardtilslutning med fleksible muligheder
- Udskriv skabeloner
Specifications
Specifications
| Batterilevetid | 12 timer med genopladeligt batteri |
| Kalibrering | Ikke relevant |
| Tilslutningstype | USB (Medfølger), RS232 (inkluderet), 2. RS232 (tilgængelig som tilbehør), Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Konstruktion | Modulært design, trykstøbt hus, aftagelig platform i rustfrit stål, integreret vægt under krogen, menulåskontakt, niveauindikator |
| Volumen | 3 kg |
| Display Type | TFT grafisk LCD, fuldfarve WQVGA grafisk skærm med brugerstyret lysstyrke |
| Læsbarhed | 0.500000 g |
| Inkluderer | USB, RS232, dæksel i brug, AC strømadapter (genopladeligt batteri medfølger ikke) |
| Linearitet | 0.100000 g |
| Materiale | Platform i rustfrit stål |
| Show More |