Beskrivelse
- Forenkle komplekse applikationer og minimer behovet for manuelle beregninger med 10 avancerede applikationstilstande, kontrol af perifer enhed og et valgfrit sæt til en anden skalaplatform.
- Den mest præcise skala i sin klasse med stabiliseringstid på et sekund, op til 75.000d eller 350.000d skærmopløsning og legal-for-trade-certificeringer.
- Ekstremt holdbar vægt designet til at trives i barske industrielle miljøer.
- Har IP54-klassificeret metalhus og forseglet metalterminal.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 9 timer med genopladeligt batteri |
| Kalibrering | AutoCal™ - Automatisk |
| Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard USB og RS232 (medfølger) og en valgfri tredje port på RS232 eller Ethernet (tilbehør sælges separat). GLP/GMP-dataoutput med realtidsur. Dataoverførselsfunktion. |
| Konstruktion | Modulært design, trykstøbt hus, aftagelig platform i rustfrit stål, integreret vægt under krogen, menulåskontakt, niveauindikator |
| Volumen | 3.00 kg |
| Display Type | Fuldfarve WQVGA grafisk skærm med brugerstyret lysstyrke |
| Læsbarhed | 0.010000 g |
| Linearitet | 0.020000 g |
| Model- | R71MHD3-EU |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Vis mere |