Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ 7000
Artikelnummer. 15614553 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
3.00 kg
35.00 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15614553 35.00 kg Hver
16002415 3.00 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15614553 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30088847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12090.00 DKK
    8819.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 3270.96 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
På lager
OHAUS™ Ranger™ 7000 kan prale af en høj opløsning, har en stor skærm, en række tilslutningsmuligheder og en stor hukommelse.
  • Forenkle komplekse applikationer og minimer behovet for manuelle beregninger med 10 avancerede applikationstilstande, kontrol af perifer enhed og et valgfrit sæt til en anden skalaplatform.
  • Den mest præcise skala i sin klasse med stabiliseringstid på et sekund, op til 75.000d eller 350.000d skærmopløsning og legal-for-trade-certificeringer.
  • Ekstremt holdbar vægt designet til at trives i barske industrielle miljøer.
  • Har IP54-klassificeret metalhus og forseglet metalterminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 12 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard USB og RS232 (medfølger) og en valgfri tredje port på RS232 eller Ethernet (tilbehør sælges separat). GLP/GMP-dataoutput med realtidsur. Dataoverførselsfunktion.
Konstruktion Modulært design, trykstøbt hus, aftagelig platform i rustfrit stål, integreret vægt under krogen, menulåskontakt, niveauindikator
Volumen 35.00 kg
Display Type Fuldfarve WQVGA grafisk skærm med brugerstyret lysstyrke
Læsbarhed 0.500000 g
Linearitet 1.000000 g
Model- R71MD35-EU
Beskyttelsesklasse IP54
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Custom
Dimensioner (L x B x H) 467 x 377 x 128 mm
Vægt (metrisk) 9.970 kg