Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ 4000
Artikelnummer. 15573893 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model-:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15573893
Brand: OHAUS™ 30237019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Ranger™ 4000 er ideel til industrielle vejeapplikationer, hvor værdi er vigtig, men hvor kvalitet, holdbarhed og funktionalitet ikke kan gå på kompromis. Udstyret med syv applikationstilstande kan vægten give resultater til mange industrielle veje- og målebehov.
  • Robust metalhus og skridsikre gummifødder giver den beskyttelse, stabilitet og lange produktlevetid, der er nødvendig for hård industriel vejning.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet har Smart Text™ for nem betjening og opsætning for at sikre effektivitet på arbejdspladsen.
  • Med det største display i sin klasse, kontrolvejende LED-indikatorer og baggrundsbelyst LCD-display kan Ranger 4000 fungere i næsten ethvert industrielt miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat)
Konstruktion Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Volumen 30.00 kg
Display Type LED, 3 farve kontrolveje LED'er
Læsbarhed 10.000000 g
Linearitet 2.000000 g
Model- R41ME30-M
Gentagelighed 2.000000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram
Dimensioner (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vægt (metrisk) 7.000 kg