Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ 4000
Artikelnummer. 15573883 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model-:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- unitSize
15573883 6.00 kg R41ME6 Hver
15533893 3.00 kg R41ME3 Hver
15543893 3.00 kg R41ME3-M Hver
15553893 6.00 kg R41ME6-M Hver
15563893 15.00 kg R41ME15-M Hver
15573893 30.00 kg R41ME30-M Hver
15583883 15.00 kg R41ME15 Hver
15593883 30.00 kg R41ME30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15573883 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30231099
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Ranger™ 4000 er ideel til industrielle vejeapplikationer, hvor værdi er vigtig, men hvor kvalitet, holdbarhed og funktionalitet ikke kan gå på kompromis. Udstyret med syv applikationstilstande kan vægten give resultater til mange industrielle veje- og målebehov.
  • Robust metalhus og skridsikre gummifødder giver den beskyttelse, stabilitet og lange produktlevetid, der er nødvendig for hård industriel vejning.
  • Den mest brugervenlige vægt på markedet har Smart Text™ for nem betjening og opsætning for at sikre effektivitet på arbejdspladsen.
  • Med det største display i sin klasse, kontrolvejende LED-indikatorer og baggrundsbelyst LCD-display kan Ranger 4000 fungere i næsten ethvert industrielt miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 100 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat)
Konstruktion Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Volumen 6.00 kg
Display Type LED, 3 farve kontrolveje LED'er
Læsbarhed 0.200000 g
Linearitet 0.400000 g
Model- R41ME6
Gentagelighed 0.400000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Pund:Ounce
Dimensioner (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vægt (metrisk) 7.000 kg