Få mere at vide
Ohaus™ Ranger™ 3000 kompakt bænkvægt
Artikelnummer. 15185073 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Batterilevetid:
210 timer med genopladeligt batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15185073 210 timer med genopladeligt batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 15185073 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30060906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3885.00 DKK
    2886.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 998.77 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Multifunktionelle kompakte bænkvægte til industrielle vejeapplikationer.
  • Anvendelser: Vejning, tælling af dele, kontrolvejning, procentvejning, dyr/dynamisk vejning, displayhold, akkumulering
  • Skærm: Baggrundsbelyst flydende krystal display (LCD), 3 farve kontrolveje LED'er
  • Operation: AC strøm (inkluderet) eller genopladeligt batteri (medfølger)
  • Kommunikation: Kommunikationsport med nem adgang inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat)
  • Konstruktion: ABS-hus, platform i rustfrit stål, menulåskontakt, niveauindikator foran, integreret krog til nedvejning, transporthåndtag
  • Designfunktioner: 210 timers batterilevetid, 3 LED-kontrolvejelys med valgbar drift og lydsignalindstillinger, valgbare miljø- og autoprintindstillinger, automatisk sluk, automatisk tarering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Batteritype Rechargeable
Konstruktion Stainless steel platform, ABS housing
Volumen 30 kg
Display Type LCD med hvid LED-baggrundsbelysning + 3 LED
Læsbarhed 10 g
Format Gram; Kilogram
Inkluderer AC Strøm (inkluderet); Genopladeligt batteri (medfølger)
Linearitet 2 g
Materiale Stainless Steel Platform
Model- R31P30-M
Temperatur (metrisk) Drift -10°C to +40°C, 85%RH, non-condensing
Type Bænkskala
Dimensioner (L x B) Platform: 225 mm x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 311 x 117 x 327 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Elektriske krav AC Strøm (inkluderet); Genopladeligt batteri (medfølger)
Lovligt for handel EC Typegodkendt
Topplademateriale Rustfrit stål