Få mere at vide
Brannan™ Range Finder hydrometre
Baume Range:
1 til 1,50
1,50 til 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brannan Range Finder Hydrometre, Baume Serie: 1,50 til 2, længde: 250 mm, certificeringer/overholdelse: UKAS, mængde: 1 hver, underopdelinger: 0,005 g/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Type | Range Finder Hydrometer |
| Inkrementer | 0.005 g/mL |
| Certificeringer/compliance | UKAS |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Baume Range | 1 til 1,50 |
| Til brug med (applikation) | Specifik gravitationsmåling |
| Specifik gravitationsområde | 1 til 1,5 |