Få mere at vide
Brannan™ Range Finder hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12861428
Baume Range:
1 til 1,50
1,50 til 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12861428
Brand: Brannan™ 10/532/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brannan Range Finder Hydrometre, Baume Serie: 1,50 til 2, længde: 250 mm, certificeringer/overholdelse: UKAS, mængde: 1 hver, underopdelinger: 0,005 g/ml
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Range Finder Hydrometer
Inkrementer 0.005 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 250 mm
Baume Range 1,50 til 2
Til brug med (applikation) Specifik gravitationsmåling
Specifik gravitationsområde 1,5 til 2