Få mere at vide
Brannan™ Range Finder Hydrometer
Artikelnummer. 12841428
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,70 til 1,00 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde unitSize
12841428 0,70 til 1,00 g/ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12841428 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/530/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brannan Range Finder-hydrometer, specifik tyngdeområde: 0,70 til 1,00 g/ml, nøjagtighed: +/-0,01 g/mL, ballasttype: Stålhagl, certificeringer/overholdelse: ISO 650, 916, Antal: 1 Pakke
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Type Range Finder Hydrometer
Nøjagtighed ±0,01 g/ml
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Ballast type Stålhagl
Baume Range 0,70 til 1
Til brug med (applikation) Specifik gravitationsmåling
Specifik gravitationsområde 0,70 til 1,00 g/ml