Få mere at vide
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Artikelnummer. 18794494
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18794494 5 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 18794494 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2646.85 DKK
    2374.05 DKK / Pakke med 5
    Spare 272.80 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For use in ELISAs, dilute to the working concentration specified on the vial label using 1% BSA/PBS or Reagent Diluent Concentrate 2 (Catalog # DY995) diluted 1:10 in deionized water.
Stable for up to 6 months after opening when stored at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1 mL
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Til brug med (applikation) ELISA