Få mere at vide
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid
Artikelnummer. 18754424
Mængde:
15 x 6 ml
Artikelnummer. 18754424
Brand: R&D Systems™ DY994
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For stopping the action of HRP on the substrate, tetramethylbenzidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 15 x 6 ml