Få mere at vide
R&D Systems™ Polystyrene Microplates
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | ELISA Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) Nå | 360 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Til brug med (applikation) | ELISA |