Få mere at vide
R&D Systems™ Polystyrene Microplates
Artikelnummer. 30117142
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
30117142 Klar
1 options
Artikelnummer. 30117142 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
high-binding, flat-bottom polystyrene microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype ELISA Microplate
Materiale Polystyrene
Volumen (metrisk) Nå 360 μL
Antal Wells 96
Well Shape Flat Bottom (F-well)
Til brug med (applikation) ELISA