Få mere at vide
Ranaconitine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranaconitine |
| CAS | 1360-76-5 |
| Molekylær formel | C32H44N2O9 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-12,3,6a-Ethanylylidene-7,9-methanonaphth[2,3-b]azocine','aconitane-4,7,8,9-tetrol deriv., 7-Hydroxylappaconitine |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44N2O9/c1-6-34-16-28(43-26(36)18-9-7-8-10-20(18)33-17(2)35)12-11-24(41-4)31-22-13-19-21(40-3)14-30(38,32(22,39)25(19)42-5)29(37,27(31)34)15-23(28)31/h7-10,19,21-25,27,37-39H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35) |
| SMIL | COC(C(OC)=C1)=CC2=C1C(N(C)C3=CC=CC(Br)=C3)=NC=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.7 |