Få mere at vide
MedChemExpress Ramucirumab
Artikelnummer. 16492288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16492288 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16492288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9920
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ramucirumab is a human VEGFR-2 antagonist for the treatment of solid tumors. Ramucirumab is a recombinant human immunoglobulin G1 monoclonal antibody that binds to the extracellular binding domain of VEGFR-2 and prevents the binding of VEGFR ligands: VEGF-A, VEGF-C, and VEGF-D. Ramucirumab is also an angiogenesis inhibitor.
Tekniske data
Antigen VEGFR
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 947687-13-0
Renhed eller kvalitetsklasse 99.4%