Få mere at vide
MedChemExpress Ramucirumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | VEGFR |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 947687-13-0 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.4% |