Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Rampe controller
Artikelnummer. 10559392
Skift visning
Længde (metrisk) ledning:
1,8 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) ledning Pakningsstørrelse
10559392 1,8 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10559392 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. PR53T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27374.76 DKK
    21056.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 6318.58 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) ledning 1,8 m
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Til brug med (applikation) Kompleks tid/temperaturstyring til højtemperaturkogepladen