Få mere at vide
Ramosetron Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16484407 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16484407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0595
MedChemExpress Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Ramosetron Hydrochloride(YM060 Hydrochloride) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist for the treatment of nausea and vomiting.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ramosetron Hydrochloride
CAS 132907-72-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18ClN3O
Mængde 50 mg
Synonym YM060
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (316.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 32 mg/mL (101.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)[C@@H](C3)CCC4=C3NC=N4.Cl
Molekylvægt (g/mol) 315.8
Formel vægt 315.8
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation