missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ramiprilat-d3(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramiprilat-d3 |
| CAS | 1356933-70-4 |
| Molekylær formel | C21 2H3 H25 N2 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl-d3]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, HOE 498 Diacid-d3, Ramipril Diacid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-3,3,3-trideuteriopropanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.48 |
| Formel vægt | 391.2187 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?