Få mere at vide
Ramiprilat Acyl-Beta-D-glucuronide >65%, TRC
Artikelnummer. 30428526
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30428526 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30428526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1110201MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1357570-22-9
Molekylær formel C27H36N2O11
Molekylvægt (g/mol) 564.58
Synonym Ramiprilat Acyl-B-D-Glucuronide
SMIL C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ramiprilat Acyl-beta-D-glucuronide
Mængde 1 mg
InChI formel InChi=1S/C27H36N2O11/c1-13(28-16(24(34)35)11-10-14-6-3-2-4-7-14)23(33)29-17-9-5-8-15(17)12-18(29)26(38)40-27-21(32)19(30)20(31)22(39-27)25(36)37/h2-4,6-7,13,15-22,27-28,30-32H,5,8-12H2,1H3,(H,34,35)(H,36,37)/t13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,27-/m0/s1
Formel vægt 564.2319