Få mere at vide
Ramipril Methyl Ester(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramipril methyl ester |
| CAS | 108313-11-7 |
| Molekylær formel | C22 H30 N2 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Ramipril Methyl Ester, Ramipril Imp. A (EP), Ramipril Related Compound A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O5/c1-14(20(25)24-18-10-6-9-16(18)13-19(24)21(26)27)23-17(22(28)29-2)12-11-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-19,23H,6,9-13H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.48 |
| Formel vægt | 402.2155 |