Få mere at vide
Ramipril (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30007570
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30007570 5 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30007570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT82805X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 87333-19-5
Koncentration 1 mg/mL
Format Single Solution
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Mængde 5 x 1 mL
Forsendelsestilstand Room Temperature
Synonym Ramipril∣(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣ [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,6aβ]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid∣Altace∣Cardace∣Delix∣HOE 498∣Hopace∣Pramace∣Quark∣Ramace∣Ramipres∣Ramipril∣Triatec∣Tritace∣Unipril∣Vesdil