Få mere at vide
Thermo Scientific™ MarqMetrix Udskiftningsproces BallProbe
Artikelnummer. 17739417 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Udskiftningsproces BallProbe
Artikelnummer. Type
17739417 Udskiftningsproces BallProbe
1 options
Artikelnummer. 17739417 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8100284101
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Udskiftning BallProbe til brug med MarqMetrix Alt-i-en proces raman analysator.
  • Velegnet til kontinuerlig eksponering for fortyndede og koncentrerede syrer (varm& kolde), baser og de fleste organiske opløsningsmidler, herunder ethanol, THF, ethylacetat, acetone, DCM, toluen, pentan og acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MarqMetrix Alt-i-en Process Raman Analyzer
Type Udskiftningsproces BallProbe