Få mere at vide
Thermo Scientific™ MarqMetrix Alt-i-en Process Raman Analyzer
Artikelnummer. 17729417 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Proces-Raman-analysator
Inkluderer:
Bioreactor Boldproben
Lavtryksflowcelle
Proceskugleproben
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer
17729417 Proces-Raman-analysator Lavtryksflowcelle
17709417 Proces-Raman-analysator Bioreactor Boldproben
17719417 Proces-Raman-analysator Proceskugleproben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17729417 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8000503101
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Thermo Scientific™ MarqMetrix™ All-In-One Process Raman Analyzer er et kompakt og bærbart Raman-spektrometer alt-i-et system med patenteret teknologi, specialbygget til hurtig implementering, brugervenlighed og fleksibel skalerbarhed på markeder, hvor tid til resultater er nøglen.
Med MarqMetrix Process Raman Analzyer, virksomheder kan udføre real-time, ikke-destruktiv og øjeblikkelig analyse uden prøveforberedelse.
De MarqMetrix Alt-i-en analysator gør præcise og nøjagtige målinger enkle at udføre og forstå. Vores hardware med én knap og brugervenlig software vil få dig til at tage meget nøjagtige Raman-målinger på mindre end 15 minutter ud af kassen.
De MarqMetrix Alt-i-et system integreres nemt i din eksisterende proces og eliminerer behovet for dyr teknisk ekspertise.
Anvendelsesalsidighed
  • Bioprocessing PAT (Procesanalytisk teknologi)
  • Olie& Gasproduktion
Brug Raman inline til procesovervågning
Med et lille fodaftryk og lavere omkostninger MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer gør procesovervågning mulig in-line og sætter dig i stand til at træffe optimeringsbeslutninger hurtigere.
Pak din MarqMetrix Alt-i-et system i et beskyttende etui og tag det til det nødvendige punkt. Fabrikskalibrering sikrer kontinuerlig og præcis analyse ud af kassen.
Serviceplaner
Thermo Fisher Scientific tilbyder serviceplaner designet til at maksimere produktiviteten og optimere ydeevnen gennem hele din livscyklus MarqMetrix Alt-i-et system. Planer inkluderer eksklusive servicefordele såsom:
  • Ubegrænset teknisk support
  • Depotreparation
  • Vedligeholdelse af systemoverholdelse
  • Konsulentydelser
Software
Maksimer kraften i MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer med Thermo Scientific Lykos PAT Software - en fjernbetjenings- og overvågningssoftware designet til at forenkle kompleksiteten af kemometri med funktioner, herunder:
  • Realtidsvisning, lagring og eksport af bioprocesovervågningsresultater
  • Fjernstyr og overvåg MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer fra uden for laboratoriet
  • Forenklet brug og intuitiv arbejdsgang for ikke-Ramen-spektroskopister
  • Styr flere MarqMetrix Alt-i-én-analysatorer fra en central placering
Tilgængelige tilføjelser: cGMP og 21 CFR del 11 overensstemmelsesfunktioner for regulerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Proces-Raman-analysator
Dybde (metrisk) 25 cm
Elektriske krav Indgangsspænding: 90-264 VAC, 50-60 Hz, Driftsspænding: 12VDC, 2A
Højde (metrisk) 7.7 cm
Opløsning 6,5 cm -1 gennemsnit over spektralområdet
Software detaljer Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integreret pc (Windows 10 OS)
Spektral rækkevidde 100 til 3250 cm -1
Bølgelængdeområde 785 nm, excitationseffekt: 10 til 450 mW
Bredde (metrisk) 25 cm
Sikkerhedsfunktioner 1 nøgle laserlåseafbryder, elektronisk laserudløser
Detektor Termisk stabiliseret CCD (2-trins TEC )
Fiberforhold FC/PC (Både excitation og opsamling)
Inkluderer Lavtryksflowcelle
Certificeringer/compliance Lasercertificering: Klasse 3B laserenhed Rapporteret til FDA
Mørk støj ≤16,5 tæller ved 10 sek. integration
Havne 1RJ-45 Ethernet-port 3 USB 3.0, 1 skærmport 1.1 (VGA, DVI eller HDMI med adapter)