Få mere at vide
Thermo Scientific™ MarqMetrix Alt-i-en Process Raman Analyzer
De Thermo Scientific™ MarqMetrix™ All-In-One Process Raman Analyzer er et kompakt og bærbart Raman-spektrometer alt-i-et system med patenteret teknologi, specialbygget til hurtig implementering, brugervenlighed og fleksibel skalerbarhed på markeder, hvor tid til resultater er nøglen.
Brand: Thermo Scientific™ 800-04991-01
635236.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Med MarqMetrix Process Raman Analzyer, virksomheder kan udføre real-time, ikke-destruktiv og øjeblikkelig analyse uden prøveforberedelse.
De MarqMetrix Alt-i-en analysator gør præcise og nøjagtige målinger enkle at udføre og forstå. Vores hardware med én knap og brugervenlig software vil få dig til at tage meget nøjagtige Raman-målinger på mindre end 15 minutter ud af kassen.
De MarqMetrix Alt-i-et system integreres nemt i din eksisterende proces og eliminerer behovet for dyr teknisk ekspertise.
Anvendelsesalsidighed
- Bioprocessing PAT (Procesanalytisk teknologi)
- Olie& Gasproduktion
Brug Raman inline til procesovervågning
Med et lille fodaftryk og lavere omkostninger MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer gør procesovervågning mulig in-line og sætter dig i stand til at træffe optimeringsbeslutninger hurtigere.
Pak din MarqMetrix Alt-i-et system i et beskyttende etui og tag det til det nødvendige punkt. Fabrikskalibrering sikrer kontinuerlig og præcis analyse ud af kassen.
Serviceplaner
Thermo Fisher Scientific tilbyder serviceplaner designet til at maksimere produktiviteten og optimere ydeevnen gennem hele din livscyklus MarqMetrix Alt-i-et system. Planer inkluderer eksklusive servicefordele såsom:
- Ubegrænset teknisk support
- Depotreparation
- Vedligeholdelse af systemoverholdelse
- Konsulentydelser
Software
Maksimer kraften i MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer med Thermo Scientific Lykos PAT Software - en fjernbetjenings- og overvågningssoftware designet til at forenkle kompleksiteten af kemometri med funktioner, herunder:
- Realtidsvisning, lagring og eksport af bioprocesovervågningsresultater
- Fjernstyr og overvåg MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer fra uden for laboratoriet
- Forenklet brug og intuitiv arbejdsgang for ikke-Ramen-spektroskopister
- Styr flere MarqMetrix Alt-i-én-analysatorer fra en central placering
Tilgængelige tilføjelser: cGMP og 21 CFR del 11 overensstemmelsesfunktioner for regulerede miljøer
Tekniske data
Process Raman Analyzer | |
Indgangsspænding: 90-264 VAC, 50-60 Hz, Driftsspænding: 12VDC, 2A | |
6,5 cm -1 gennemsnit over spektralområdet | |
100 til 3250 cm -1 | |
25 cm | |
Termisk stabiliseret CCD (2-trins TEC ) | |
Process Ball Probe | |
≤16,5 tæller ved 10 sek. integration |
25 cm | |
7.7 cm | |
Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integreret pc (Windows 10 OS) | |
785 nm, excitationseffekt: 10 til 450 mW | |
1 nøgle laserlåseafbryder, elektronisk laserudløser | |
FC/PC (Både excitation og opsamling) | |
Lasercertificering: Klasse 3B laserenhed Rapporteret til FDA | |
1RJ-45 Ethernet-port 3 USB 3.0, 1 skærmport 1.1 (VGA, DVI eller HDMI med adapter) |