Beskrivelse
Med MarqMetrix Process Raman Analzyer, virksomheder kan udføre real-time, ikke-destruktiv og øjeblikkelig analyse uden prøveforberedelse.
De MarqMetrix Alt-i-en analysator gør præcise og nøjagtige målinger enkle at udføre og forstå. Vores hardware med én knap og brugervenlig software vil få dig til at tage meget nøjagtige Raman-målinger på mindre end 15 minutter ud af kassen.
De MarqMetrix Alt-i-et system integreres nemt i din eksisterende proces og eliminerer behovet for dyr teknisk ekspertise.
Anvendelsesalsidighed
- Bioprocessing PAT (Procesanalytisk teknologi)
- Olie& Gasproduktion
Brug Raman inline til procesovervågning
Med et lille fodaftryk og lavere omkostninger MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer gør procesovervågning mulig in-line og sætter dig i stand til at træffe optimeringsbeslutninger hurtigere.
Pak din MarqMetrix Alt-i-et system i et beskyttende etui og tag det til det nødvendige punkt. Fabrikskalibrering sikrer kontinuerlig og præcis analyse ud af kassen.
Serviceplaner
Thermo Fisher Scientific tilbyder serviceplaner designet til at maksimere produktiviteten og optimere ydeevnen gennem hele din livscyklus MarqMetrix Alt-i-et system. Planer inkluderer eksklusive servicefordele såsom:
- Ubegrænset teknisk support
- Depotreparation
- Vedligeholdelse af systemoverholdelse
- Konsulentydelser
Software
Maksimer kraften i MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer med Thermo Scientific Lykos PAT Software - en fjernbetjenings- og overvågningssoftware designet til at forenkle kompleksiteten af kemometri med funktioner, herunder:
- Realtidsvisning, lagring og eksport af bioprocesovervågningsresultater
- Fjernstyr og overvåg MarqMetrix Alt-i-en proces Raman Analyzer fra uden for laboratoriet
- Forenklet brug og intuitiv arbejdsgang for ikke-Ramen-spektroskopister
- Styr flere MarqMetrix Alt-i-én-analysatorer fra en central placering
Tilgængelige tilføjelser: cGMP og 21 CFR del 11 overensstemmelsesfunktioner for regulerede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Proces-Raman-analysator |
| Dybde (metrisk) | 25 cm |
| Elektriske krav | Indgangsspænding: 90-264 VAC, 50-60 Hz, Driftsspænding: 12VDC, 2A |
| Højde (metrisk) | 7.7 cm |
| Opløsning | 6,5 cm -1 gennemsnit over spektralområdet |
| Software detaljer | Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integreret pc (Windows 10 OS) |
| Spektral rækkevidde | 100 til 3250 cm -1 |
| Bølgelængdeområde | 785 nm, excitationseffekt: 10 til 450 mW |
| Bredde (metrisk) | 25 cm |
| Sikkerhedsfunktioner | 1 nøgle laserlåseafbryder, elektronisk laserudløser |
| Show More |