missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ramifenazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramifenazone |
| CAS | 3615-24-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H19N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-(isopropylamino)-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropylaminopyrazolone, 4-(Isopropylamino)antipyrine, 4-(Isopropylamino)phenazone, 4-Isopropylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Monoisopropylamino-1-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O/c1-10(2)15-13-11(3)16(4)17(14(13)18)12-8-6-5-7-9-12/h5-10,15H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)NC1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O |
| IUPAC navn | 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-(propan-2-ylamino)pyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?