Få mere at vide
Ramifenazone-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramifenazone-d7 |
| CAS | 1330180-51-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 D7 H12 N3 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-[(1-methylethyl-d7)amino]-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Isopropylamino-d7)antipyrine, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-(isopropyl-d7) aminopyrazolone, 4-(Isopropylamino-d7)phenazone, 4-(Isopropyl-d7)amino- 2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Mono(isopropyl-d7)amino-1-phenyl- 2,3-dimethyl-5-pyrazolone, Isopirina-d7, (Isopropyl-d7)aminophenazone, Isopyrin-d7, Isopyrine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O/c1-10(2)15-13-11(3)16(4)17(14(13)18)12-8-6-5-7-9-12/h5-10,15H,1-4H3/i1D3,2D3,10D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.363 |
| Vis mere |