Få mere at vide
Ramelteon-metabolit M-II (blanding af R og S ved hydroxypositionen), TRC
Artikelnummer. 30423548
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423548 25 mg
30409888 1 mg
30408841 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR11006025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 896736-21-3
Molekylær formel C16 H21 N O3
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Synonym Ramelteon Metabolite M-Ii
IUPAC navn 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamid
SMIL CC(O)C(=O)NCCC1CCc2ccc3OCCc3c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)
Formel vægt 275.1521
Procent renhed >95%