Få mere at vide
Ramelteon Metabolite M-II (mixture of R and S at the hydroxy position), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19) |
| Formel vægt | 275.1521 |
| Procent renhed | >95% |