Få mere at vide
Ramelteon Metabolite M-II-d3 (mixture of R and S at the hydroxy position), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-N-[2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)/t10?,12-/m0/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 278.171 |