Få mere at vide
Ramelteon 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30463962
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463962 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30463962 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP3666.0011
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ramelteon
CAS 196597-26-9
Analyt- eller komponentnavne Ramelteon
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H21 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12
IUPAC navn N-[2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 259.1572 g/mol