Få mere at vide
Ramelteon 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramelteon |
| CAS | 196597-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ramelteon |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H21 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, Propanamide, N-[2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]-, (S)-, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, Ramelteon, Rozerem, TAK 375 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2ccc3OCCc3c12 |
| Vis mere |