Få mere at vide
Ramatroban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ramatroban |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FN2O4S/c22-14-5-8-16(9-6-14)29(27,28)23-15-7-10-20-18(13-15)17-3-1-2-4-19(17)24(20)12-11-21(25)26/h1-6,8-9,15,23H,7,10-13H2,(H,25,26)/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 416.1206 |