Få mere at vide
Raltitrexed, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raltitrexed |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N4O6S/c1-11-22-14-4-3-12(9-13(14)19(28)23-11)10-25(2)17-7-6-16(32-17)20(29)24-15(21(30)31)5-8-18(26)27/h3-4,6-7,9,15H,5,8,10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,27)(H,30,31)(H,22,23,28)/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 458.126 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?