Få mere at vide
Raltitrexed, MedChemExpress
Beskrivelse
Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raltitrexed |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 112887-68-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22N4O6S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ZD1694 D1694 ICI-D1694 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.25 mM) |
| Vis mere |