Få mere at vide
Raltegravir kaliumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raltegravir potassium salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 482.1116 |