Få mere at vide
Raltegravir kalium, Mikromol™
Artikelnummer. 30051096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3375.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Raltegravir kalium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raltegravir potassium salt
CAS 871038-72-1
Analyt- eller komponentnavne Raltegravir potassium salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H20 F N6 O5 . K
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium
InChI formel InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-]
IUPAC navn kalium; 4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-1-methyl-2-[2-[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-carbonyl)amino]propan-2-yl]-6-oxopyrimidin-5-olat
Molekylvægt (g/mol) 482.51
Mængde 100 mg
Formel vægt 482,1116 g/mol