Få mere at vide
Raltegravir potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483858
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16483858 10 mg 10mg
16456587 5 mg -
16410237 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483858 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10353A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir (MK 0518) potassium is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raltegravir potassium
Fysisk form Solid
CAS 871038-72-1
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20FKN6O5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym MK 0518 potassium
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (51.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (43.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C(N=C(C(NC(C1=NN=C(C)O1)=O)(C)C)N2C)=C(O[K])C2=O)NCC3=CC=C(F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 482.51
Formel vægt 482.51
Procent renhed 97.25%