missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Raltegravir-d3 Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raltegravir potassium salt N-methyl-d3 |
| CAS | 1246816-98-7 |
| Molekylær formel | C20 2H3 H17 F N6 O5 . K |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-(methyl-d3)-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide potassium salt, 5-Hydroxy-2-[1-[[(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]-1-methylethyl]-N-(4-fluorobenzyl)-1-(methyl-d3)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide potassium salt, N-(4-Fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-(methyl-d3)-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide potassium salt, Raltegravir-d3 potassium, Raltegravir-D3 potassium (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1/i4D3; |
| SMIL | [K+].[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-2-[2-[(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl)amino]propan-2-yl]-6-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyrimidin-5-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.53 |
| Formel vægt | 485.1305 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?