Få mere at vide
Raloxifene N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30410179
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410179 5 mg
30419474 10 mg
30416295 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30410179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1000505MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195454-31-0
Molekylær formel C28 H27 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 489.58
Synonym [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide, Raloxifene Hydrochloride Imp. C (EP), Raloxifene N-Oxide
IUPAC navn [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-[2-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone
SMIL Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCC[N+]5([O-])CCCCC5)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
Formel vægt 489.161
Procent renhed >95%