Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Raloxifen hydrochlorid
Artikelnummer. 17201242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201242 1 g
17211242 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17201242 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466500010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82640-04-8
Molekylær formel C28H28ClNO4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raloxifen hydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløselig i dmso
Smeltepunkt 263,0 °C
Formel vægt 510.04
InChI nøgle BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].OC1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)C2=CC=C(OCCN3CCCCC3)C=C2)C2=CC=C(O)C=C2S1
IUPAC navn hydrogen 2-(4-hydroxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl}-1-benzothiophen-6-ol chloride
Molekylvægt (g/mol) 510.05
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Raloxifene hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Raloxifene hydrochloride