Få mere at vide
Raloxifene-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raloxifene-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1188263-47-9 |
| Molekylær formel | C28H24D4ClNO4S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone-d4 Hydrochloride, Keoxifene-d4, LY-139481-d4, Evista-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H/i16D2,17D2; |
| SMIL | OC(C=C1)=CC=C1C(S2)=C(C(C3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N4CCCCC4)C=C3)=O)C5=C2C=C(O)C=C5.Cl |
| IUPAC navn | (6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thiophen-3-yl)(4-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy-1,1,2,2-d4)phenyl)methanone hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.07 |
| Formel vægt | 513.17 |