missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Raloxifene Bismethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30421775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421775 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1000105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Raloxifene Bismethyl Ether
CAS 84541-38-8
Molekylær formel C30 H31 N O4 S
Mængde 5 mg
Synonym Methanone','[6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone, [6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone, Raloxifene Bismethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C30H31NO4S/c1-33-23-10-8-22(9-11-23)30-28(26-15-14-25(34-2)20-27(26)36-30)29(32)21-6-12-24(13-7-21)35-19-18-31-16-4-3-5-17-31/h6-15,20H,3-5,16-19H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)c2sc3cc(OC)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
IUPAC navn [6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone
Molekylvægt (g/mol) 501.64
Formel vægt 501.1974
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.