missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Raloxifene 6,4’-Bis-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Raloxifene 6,4'-Bis-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H43NO16S/c42-27(19-4-8-21(9-5-19)53-17-16-41-14-2-1-3-15-41)26-24-18-23(55-40-33(48)29(44)31(46)35(57-40)38(51)52)12-13-25(24)58-36(26)20-6-10-22(11-7-20)54-39-32(47)28(43)30(45)34(56-39)37(49)50/h4-13,18,28-35,39-40,43-48H,1-3,14-17H2,(H,49,50)(H,51,52)/t28-,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39+,40+/m0/s1 |
| Formel vægt | 825.2303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?