Få mere at vide
Raloxifene 4’-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30420812
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420812 10 mg
30419835 5 mg
30411216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR10002010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182507-22-8
Molekylær formel C34H35NO10S
Molekylvægt (g/mol) 649.71
Synonym Raloxifene 4'-O-Beta-D-Glucuronide
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(cc2)c3sc4cc(O)ccc4c3C(=O)c5ccc(OCCN6CCCCC6)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Raloxifene 4'-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C34H35NO10S/c36-21-8-13-24-25(18-21)46-32(20-6-11-23(12-7-20)44-34-30(40)28(38)29(39)31(45-34)33(41)42)26(24)27(37)19-4-9-22(10-5-19)43-17-16-35-14-2-1-3-15-35/h4-13,18,28-31,34,36,38-40H,1-3,14-17H2,(H,41,42)/t28-,29-,30+,31-,34+/m0/s1
Formel vægt 649.1982
Procent renhed >95%