Få mere at vide
Ralinepag, MedChemExpress
Beskrivelse
Ralinepag is a potent, orally bioavailable and non-prostanoid prostacyclin (IP) receptor agonist, with EC50s of 8.5 nM, 530 nM and 850 nM for human and rat IP receptor and human DP1 receptor, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ralinepag |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1187856-49-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26ClNO5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | APD811 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.53 mM) |
| Vis mere |