Få mere at vide
Ralfinamide Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ralfinamide Mesylate |
| CAS | 202825-45-4 |
| Molekylær formel | C17 H19 F N2 O2 . C H4 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]propanamide Methanesulfonate, (S)-Monomethanesulfonate, (S)-2-[[4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(=O)N.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methylamino]propanamide;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.449 |
| Formel vægt | 398.1312 |